Få mere at vide
Natriumfosfat, monobasisk, monohydrat, krystal, USP - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588174 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15588174 500 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 500g
1 options
Artikelnummer. 15588174 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 382001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
High-purity crystalline powder meeting USP and FCC standards for laboratory use.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate
Navn note Monobasisk, monohydrat
CAS 10049-21-5
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Molekylær formel H5NaO5P
MDL nummer MFCD00149208
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
IUPAC navn natrium;dihydrogenphosphat;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 139.00
PubChem CID 516949
Formel vægt 137.99
Procent renhed ≥98%
Grad FCC/USP
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 2.04kg