Få mere at vide
Natriumfosfat, monobasisk, monohydrat, krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Phosphate |
| Navn note | Monobasisk, monohydrat |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| IUPAC navn | natrium;dihydrogenphosphat;hydrat |
| Formel vægt | 137.99 |
| Procent renhed | 99.5% |
| Grad | BAGER ANALYZED™ ACS-reagens |
| Emballage | Poly flaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 2.04kg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Crystal
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium phosphate