Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, monobasisk monohydrat, 99,5%, til biokemi
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate, monobasic monohydrate |
| Smeltepunkt | 100,0 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Lineær formel | NaH2PO4·H2O |
| Merck Index | 15,879 |
| Opløselighedsinformation | Klar, farveløs |
| Formel vægt | 137.99 |
| Vis mere |