Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, monobasisk monohydrat, 99,5%, til biokemi
Artikelnummer. 12615087 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12615087 1 kg Plastflaske 1kg
12625087 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12615087 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 447310010
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 10049-21-5 ∣ H5NaO5P ∣ 139,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10049-21-5
Molekylær formel H5NaO5P
Molekylvægt (g/mol) 139.00
MDL nummer MFCD00149208
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
IUPAC navn natrium;dihydrogenphosphat;hydrat
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Smeltepunkt 100,0 °C
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel NaH2PO4·H2O
Merck Index 15,879
Opløselighedsinformation Klar, farveløs
Formel vægt 137.99
Procent renhed 99.5%
Grad Biokemisk