Få mere at vide
Sodium phosphate, monobasic monohydrate, 98%, extra pure
Artikelnummer. p-4813659 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 12695097
Brand: Thermo Scientific Acros 447740010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sodium phosphate, monobasic monohydrate, 98%, H2NaO4P.H2O, CAS Number-10049-21-5 | CAS: 10049-21-5 | H5NaO5P | 139.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10049-21-5
Molekylær formel H5NaO5P
Molekylvægt (g/mol) 139.00
MDL nummer MFCD00149208
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Smeltepunkt 100,0 °C
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel NaH2PO4·H2O
Merck Index 15,879
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC navn natrium;dihydrogenphosphat;hydrat
Formel vægt 137.99
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske