Få mere at vide
Natriumfosfat, monobasisk monohydrat, 98%, ekstra rent
Artikelnummer. 12695097 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12695097 1 kg 1kg
12605107 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12695097 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447740010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00 DKK
    552.65 DKK / 1kg
    Spare 102.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Natriumfosfat, monobasisk monohydrat, 98%, H2NaO4P.H2O, CAS-nummer-10049-21-5 ∣ CAS: 10049-21-5 ∣ H5NaO5P ∣ 139,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-21-5
Molekylær formel H5NaO5P
Molekylvægt (g/mol) 139.00
MDL nummer MFCD00149208
InChI nøgle BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
SMIL O.[Na+].OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, monobasic monohydrate
Smeltepunkt 100,0 °C
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel NaH2PO4·H2O
Merck Index 15,879
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1103 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
IUPAC navn natrium;dihydrogenphosphat;hydrat
Formel vægt 137.99
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren