Få mere at vide
Melford Sodium Phosphate Monobasisk, Monohydrat
Beskrivelse
Natriumphosphat monobasisk monohydrat er en kemisk forbindelse, der er almindeligt kendt som mononatriumphosphatmonohydrat eller natriumdihydrogenphosphatmonohydrat.
Inden for life science-området bruges det primært som et buffermiddel og som en kilde til fosfationer. Buffere hjælper med at opretholde en stabil pH i biologiske og biokemiske processer, hvilket sikrer optimale betingelser for enzymatiske reaktioner, cellekultur og andre molekylærbiologiske teknikker.
Natriumphosphat monobasisk monohydrat er almindeligt anvendt i laboratoriemiljøer til fremstilling af bufferopløsninger med specifikke pH-områder og bufferkapacitet. Det er især nyttigt i applikationer, hvor et lavere pH-område ønskes, da det har en bufferkapacitet i det sure pH-område.
Desuden bruges forbindelsen i forskellige biologiske og biokemiske assays, proteinoprensningsprocesser og formulering af diagnostiske kits og farmaceutiske produkter. Det tjener som en kilde til fosfationer, som er essentielle for adskillige biologiske processer såsom DNA- og RNA-syntese, energimetabolisme og signaltransduktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Phosphate Monobasic, Monohydrate |
| CAS | 10049-21-5 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | NaH2PO4-H2O |