Få mere at vide
Melford Sodium Phosphate Monobasisk, Monohydrat
Artikelnummer. 30018787
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018787 5 kg
30018785 1 kg
30018786 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018787 Leverandør Melford Leverandørnr. S231205000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Natriumphosphat monobasisk monohydrat er en kemisk forbindelse, der er almindeligt kendt som mononatriumphosphatmonohydrat eller natriumdihydrogenphosphatmonohydrat.
Inden for life science-området bruges det primært som et buffermiddel og som en kilde til fosfationer. Buffere hjælper med at opretholde en stabil pH i biologiske og biokemiske processer, hvilket sikrer optimale betingelser for enzymatiske reaktioner, cellekultur og andre molekylærbiologiske teknikker.
Natriumphosphat monobasisk monohydrat er almindeligt anvendt i laboratoriemiljøer til fremstilling af bufferopløsninger med specifikke pH-områder og bufferkapacitet. Det er især nyttigt i applikationer, hvor et lavere pH-område ønskes, da det har en bufferkapacitet i det sure pH-område.
Desuden bruges forbindelsen i forskellige biologiske og biokemiske assays, proteinoprensningsprocesser og formulering af diagnostiske kits og farmaceutiske produkter. Det tjener som en kilde til fosfationer, som er essentielle for adskillige biologiske processer såsom DNA- og RNA-syntese, energimetabolisme og signaltransduktion.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate Monobasic, Monohydrate
CAS 10049-21-5
Mængde 5 kg
Molekylær formel NaH2PO4-H2O