Beskrivelse
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
- ultra-rene syrer, baser og salte til smeltning og våd fordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyser
- prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultraprodukter til ultrasporanalyse ved ppb og endda ppt-niveauer fremstilles ved underkogende destillation
- syrer, baser og salte i TraceSELECT serier er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μ g/kg) sporområde
- pakket i højkvalitetsbeholdere, der passer til hvert produkt
- reagenserne produceres og aftappes under renrumsforhold
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate monobasic |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | NaH2PO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 119.98g/mol |
| Procent renhed | ≥99.99% (metals basis) |