Få mere at vide
Natriumphosphat, monobasisk dihydrat, til HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16697012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
glasflaske
Artikelnummer. Mængde Emballage
16697012 250 g glasflaske
1 options
Artikelnummer. 16697012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446222500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13472-35-0 | H6NaO6P | 156.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, monobasic dihydrate
Smeltepunkt 60°C
CAS 13472-35-0
Farve Hvid
pH 4.0 to 4.5
Fysisk form Krystaller
Mængde 250 g
Molekylær formel H6NaO6P
Lineær formel NaH2PO4.2H2O
MDL nummer MFCD00149209
Synonym Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Opløselighedsinformation soluble aq. soln., practically insoluble in alcohol
InChI nøgle VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
SMIL O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
IUPAC navn natriumdihydrat dihydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 156.01
Formel vægt 156.01
Procent renhed 98.5 to 101.5 % (Titration acid)
Grad HPLC
Emballage glasflaske
Udseende White Crystals