Få mere at vide
Natriumphosphat monobasisk dihydrat, opfylder analytiske specifikationer. af BP, FCC, Ph. Eur., USP , E 339, 98-100,5% (beregnet til det tørrede stof), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15600740 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15600740 1 kg 1kg
15630740 5 kg 5kg
15640740 6 x 1 kg Pakke med 6
15620740 4 x 5 kg Pakke med 4
15610740 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15600740 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 042691KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., USP , E 339, 98-100,5 % (beregnet til det tørrede stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-35-0
Molekylær formel H6NaO6P
Molekylvægt (g/mol) 156.006
MDL nummer MFCD00149209
InChI nøgle VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC navn natrium; dihydrogenphosphat; dihydrat
SMIL O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
Mængde 1 kg
Lineær formel NaH2PO4 · 2H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 156.01g/mol
Procent renhed 98 to 100.5% (calc. to the dried substance)