Få mere at vide
Natriumfosfat, monobasisk, dihydrat, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterSpecifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Phosphate |
| Navn note | Monobasic, Dihydrate |
| CAS | 13472-35-0 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | H6NaO6P |
| Synonym | sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh |
| InChI nøgle | VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+] |
| IUPAC navn | natrium; dihydrogenphosphat; dihydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.006 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?