Få mere at vide
Natriumphosphat, monobasisk dihydrat, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735134 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
Artikelnummer. 10227070
Brand: Thermo Scientific Acros 271750010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13472-35-0 | H2NaO42H2O | 156.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-35-0
Molekylær formel H2NaO42H2O
Molekylvægt (g/mol) 156.01
MDL nummer MFCD00149209
InChI nøgle VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC navn natrium; dihydrogenphosphat; dihydrat
SMIL O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, monobasic dihydrate
Smeltepunkt 60.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Vedhæftende krystaller
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel NaH2PO4·2H2O
Merck Index 15, 8790
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vægt 156.01
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Tab ved tørring 24% max.
Emballage Plastflaske