Få mere at vide
Sodium phosphate, monobasic dihydrate, 98%, extra pure
Artikelnummer. p-4813655 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
Artikelnummer. 12645107
Brand: Thermo Scientific Acros 447760010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 13472-35-0 | H2NaO42H2O | 156.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-35-0
Molekylær formel H2NaO42H2O
Molekylvægt (g/mol) 156.01
InChI nøgle VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC navn natrium; dihydrogenphosphat; dihydrat
SMIL O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, monobasic dihydrate
Smeltepunkt 60.0°C
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel NaH2PO4·2H2O
Merck Index 15,879
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vægt 156.01
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske