Få mere at vide
Sodium phosphate, monobasic dihydrate, 98%, extra pure
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate, monobasic dihydrate |
| Smeltepunkt | 60.0°C |
| Mængde | 5 kg |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | NaH2PO4·2H2O |
| Merck Index | 15,879 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Formel vægt | 156.01 |
| Procent renhed | 98% |
| Grad | Ekstra ren |