Få mere at vide
Melford Natriumphosphat, monobasisk, vandfri
Artikelnummer. 30018792
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018792 500 g
30018793 5 kg
30018791 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018792 Leverandør Melford Leverandørnr. S23185500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Natriumfosfat, monobasisk, vandfri er en kemisk forbindelse, der spiller en væsentlig rolle i life science forskning.
Det er også kendt som mononatriumphosphat eller natriumdihydrogenphosphat. Den vandfri betegnelse angiver, at det er formen af forbindelsen uden vandmolekyler.
Inden for life science-området bruges det primært som et buffermiddel og som en kilde til fosfationer. Buffere er stoffer, der hjælper med at opretholde en stabil pH i biologiske og biokemiske processer, hvilket sikrer optimale betingelser for enzymatiske reaktioner og andre cellulære aktiviteter.
Natriumfosfat, monobasisk, vandfrit bruges ofte i laboratoriemiljøer til fremstilling af forskellige biologiske reagenser, cellekulturmedier og bufferopløsninger. Det kan kombineres med andre fosfatforbindelser for at skabe buffersystemer med specifikke pH-områder og bufferkapaciteter, hvilket gør det velegnet til en lang række eksperimentelle forhold
Desuden bruges forbindelsen i molekylærbiologiske teknikker som DNA og proteinelektroforese, da den giver den nødvendige pH-kontrol til separation og analyse af biomolekyler. Det anvendes også til fremstilling af fosfatbaserede saltvandsopløsninger.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate, Monobasic, Anhydrous
CAS 7558-80-7
Mængde 500 g
Molekylær formel NaH2PO4