Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, monobasisk, 99%, til biokemi, vandfri
Artikelnummer. 13206329 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13206329 1 kg Plastflaske 1kg
13296319 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13206329 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 447980010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1641.82 DKK
    1476.65 DKK / 1kg
    Spare 165.17 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7558-80-7
Molekylær formel H2NaO4P
Molekylvægt (g/mol) 119.98
MDL nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI nøgle AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
IUPAC navn natriumdihydrogenphosphat
SMIL [Na+].OP(O)([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, monobasic
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel NaH2PO4
Merck Index 15,879
Opløselighedsinformation (1 M i vand) klar, farveløs
Formel vægt 119.98
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk
Emballage Plastflaske