Få mere at vide
Natriumfosfat, monobasisk, 99%, til analyse, vandfri
Artikelnummer. 11350836 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11350836 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10751135 250 g Plastflaske 250g
10135013 1 kg Plastflaske 1kg
11914291 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11350836 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389870025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00 DKK
    1335.84 DKK / 2.5kg
    Spare 94.16 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-80-7
Molekylær formel H2NaO4P
Molekylvægt (g/mol) 119.98
MDL nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI nøgle AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMIL [Na+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, monobasic
Farve Hvid
pH 4,1 til 4,7 (5% soln.)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 2.5 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel NaH2PO4
Merck Index 15,879
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 850 g/L (20 °C).
IUPAC navn natrium; dihydrogenphosphat
Formel vægt 119.98
Procent renhed 99%
Grad Analyser