Få mere at vide
Natriumphosphat, monobasisk, 99%, til analyse, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10135013 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
250g
Artikelnummer. 10135013
Brand: Thermo Scientific Acros 389870010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-80-7
Molekylær formel H2NaO4P
Molekylvægt (g/mol) 119.98
MDL nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI nøgle AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMIL [Na+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, monobasic
Farve Hvid
pH 4.1 to 4.7 (5% soln.)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel NaH2PO4
Merck Index 15,879
Opløselighedsinformation Solubility in water: 850g/L (20°C).
IUPAC navn natrium; dihydrogenphosphat
Formel vægt 119.98
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske