Få mere at vide
Natriumfosfat, monobasisk, 98%, ekstra rent, vandfri
Artikelnummer. 12615157 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12615157 1 kg Plastflaske 1kg
12625157 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12615157 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448170010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00 DKK
    390.65 DKK / 1kg
    Spare 57.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-80-7
Molekylær formel H2NaO4P
Molekylvægt (g/mol) 119.98
MDL nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI nøgle AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
IUPAC navn natrium; dihydrogenphosphat
SMIL [Na+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, monobasic
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel NaH2PO4
Merck Index 15,879
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 850 g/L (20 °C).
Formel vægt 119.98
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske