Få mere at vide
Natriumfosfatdodecahydrat, ACS, 98,0-102,0%
Description
Natriumphosphatdodecahydrat bruges til fotografisk fremkaldelse, klaring af sukker, fjernelse af kedelbelægninger, blødgøring af vand og fremstilling af papir. De tilsættes til mange fødevarer som emulgator for at forhindre olieudskillelse. Det kan bruges som hævemiddel. Nogle forekomster af disse fødevarer omfatter dejbelægningen på paneret fisk eller kylling og kommercielt bagte kager. Tilføjelse af denne vare til fødevarer øger fødevarens holdbarhed, og bevarer teksturen og det visuelle aspekt af maden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate dodecahydrate |
| Smeltepunkt | ∼75 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| pH | 12 |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 2 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 1.62 g/mL |
| Lineær formel | Na3PO4·12H2O |
| FN nummer | UN3262 |
| Show More |
Safety and Handling
- Sodium phosphate dodecahydrate
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308-VED eksponering eller mistanke om eksponering:.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.