Få mere at vide
Natriumfosfatdodecahydrat, ACS, 98,0-102,0%
Artikelnummer. 11327327
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327327 500 g 500g
11337327 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011590.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10101-89-0 | H24Na3O16P | 380,119 g/mol
Natriumphosphatdodecahydrat bruges til fotografisk fremkaldelse, klaring af sukker, fjernelse af kedelbelægninger, blødgøring af vand og fremstilling af papir. De tilsættes til mange fødevarer som emulgator for at forhindre olieudskillelse. Det kan bruges som hævemiddel. Nogle forekomster af disse fødevarer omfatter dejbelægningen på paneret fisk eller kylling og kommercielt bagte kager. Tilføjelse af denne vare til fødevarer øger fødevarens holdbarhed, og bevarer teksturen og det visuelle aspekt af maden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-89-0
Molekylær formel H24Na3O16P
Molekylvægt (g/mol) 380.119
MDL nummer MFCD00149198
InChI nøgle ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC navn trinatrium;phosphat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate dodecahydrate
Smeltepunkt ∼75 °C (dekomponering)
Farve Hvid
pH 12
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 1.62 g/mL
Lineær formel Na3PO4·12H2O
FN nummer UN3262
Merck Index 14,8662
Opløselighedsinformation Opløselig i vand; Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 380,12 (163,94 Vandfri)
Procent renhed 98,0 til 102,0 %
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium phosphate dodecahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308-VED eksponering eller mistanke om eksponering:.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Politique de confidentialité.