Få mere at vide
Natriumfosfatdodecahydrat, 97%
Beskrivelse
Natriumphosphatdodecahydrat bruges til fotografisk fremkaldelse, klaring af sukker, fjernelse af kedelbelægninger, blødgøring af vand og fremstilling af papir. De tilsættes til mange fødevarer som emulgator for at forhindre olieudskillelse. Det kan bruges som hævemiddel. Nogle forekomster af disse fødevarer omfatter dejbelægningen på paneret fisk eller kylling og kommercielt bagte kager. Tilføjelse af denne vare til fødevarer øger fødevarens holdbarhed, og bevarer teksturen og det visuelle aspekt af maden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Natriumfosfatdodecahydrat bruges til fotografisk fremkaldelse, klarning af sukker, fjernelse af kedelskæl, blødgøring af vand og fremstilling af papir. De tilsættes mange fødevarer som emulgator for at forhindre olieseparation. Det kan bruges som hævemiddel. Nogle eksempler på disse fødevarer inkluderer dejbelægning på paneret fisk eller kylling samt kommercielt bagte kager. Tilsætning af denne vare til mad øger fødevarens holdbarhed og bevarer teksturen og det visuelle aspekt af maden.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Bemærk
Når den opbevares under normale forhold, kan den miste noget vand til krystallisering. Inkompatibel med stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate dodecahydrate |
| Smeltepunkt | ∼75 °C (dekomponering) |
| pH | 12 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver, nåle eller krystaller |
| Mængde | 10,000 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 1.62 |
| Lineær formel | Na3PO4·12H2O |
| FN nummer | UN3262 |
| Merck Index | 14,8662 |
| Vis mere |