Få mere at vide
Sodium phosphate dodecahydrate, 97%
Artikelnummer. 11457687
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457687 500 g 500g
11467687 2500 g 2500g
11477687 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15713.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10101-89-0 | H24Na3O16P | 380.119 g/mol
Natriumphosphatdodecahydrat bruges til fotografisk fremkaldelse, klaring af sukker, fjernelse af kedelbelægninger, blødgøring af vand og fremstilling af papir. De tilsættes til mange fødevarer som emulgator for at forhindre olieudskillelse. Det kan bruges som hævemiddel. Nogle forekomster af disse fødevarer omfatter dejbelægningen på paneret fisk eller kylling og kommercielt bagte kager. Tilføjelse af denne vare til fødevarer øger fødevarens holdbarhed, og bevarer teksturen og det visuelle aspekt af maden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumphosphatdodecahydrat bruges til fotografisk fremkaldelse, klaring af sukker, fjernelse af kedelbelægninger, blødgøring af vand og fremstilling af papir. De tilsættes til mange fødevarer som emulgator for at forhindre olieudskillelse. Det kan bruges som hævemiddel. Nogle forekomster af disse fødevarer omfatter dejbelægningen på paneret fisk eller kylling og kommercielt bagte kager. Tilføjelse af denne vare til fødevarer øger fødevarens holdbarhed, og bevarer teksturen og det visuelle aspekt af maden.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger Når
det opbevares under almindelige forhold, kan det miste noget vand til krystallisation. Uforeneligt med stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10101-89-0
Molekylær formel H24Na3O16P
Molekylvægt (g/mol) 380.119
MDL nummer MFCD00149198
InChI nøgle ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
PubChem CID 61473
IUPAC navn trinatrium;phosphat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate dodecahydrate
Smeltepunkt ∼75°C (decomposition)
pH 12
Mængde 500 g
Lineær formel Na3PO4·12H2O
FN nummer UN3262
Merck Index 14,8662
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 380.12 (163.94 Anhydrous)
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Tæthed 1.62
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium phosphate dodecahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium phosphate dodecahydrate