Få mere at vide
Natriumfosfatdibasisk, Puriss., opfylder den analytiske spec. for BP, Ph. Eur., USP FCC, E 339, vandret, 98-100,5 % (kalk til det tørrede stof), Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Phosphate Dibasic |
| Navn note | Opfylder analytisk specifikation fra Ph.Eur.BP, USP, FCC |
| Fysisk form | Vandfri |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | Na2HPO4 |
| Opløselighedsinformation | Meget opløselig i varmt vand, 8 dele opløselig i vand, uopløselig i alkohol |
| Formel vægt | 141,96 g/mol |
| Procent renhed | 98 til 100,5 % (kalk til det tørrede stof) |
| Grad | puriss. |