Få mere at vide
Natriumfosfatdibasisk, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11455452 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
Grad:
98 til 102%
Molekylærbiologi
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Grad
11455452 1 kg 98 til 102%
11416621 250 g Molekylærbiologi
11426621 500 g Molekylærbiologi
11436621 1 kg Molekylærbiologi
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11455452 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219550101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC navn dinatriumhydrogenphosphat
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate Dibasic
Navn note Vandfri
Mængde 1 kg
Formel vægt 141.96
Grad 98 til 102%