Få mere at vide
Dibasisk natriumphosphat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11474652 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474652 5 kg -
11444652 100 g -
11454652 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474652 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219144005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Udbredt i molekylærbiologi, analytisk kemi, biokemi og kromatografi. Dibasisk natriumphosphat, MP Biomedicals er et reagens med meget høj bufferkapacitet, ofte brugt sammen med natriumfosfat, monobasisk i præparatet
Sodium Phosphate Dibasic anvendes i mange applikationer, herunder rensning af antistoffer, som et reagens og buffer i analytisk kemi og til fremstilling af biologiske buffere. Bruges også som sekvestreringsmiddel, emulgator og buffer i fødevarer; som bejdsemiddel ved farvning; til vægtning af silke; i garvning; ved fremstilling af emaljer, keramik, rengøringsmidler og kedelblandinger; som brandsikringsmiddel ved lodning og slaglodning i stedet for borax; som en kathartisk; og som afføringsmiddel.
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 kg
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, men mere opløselig i varmt vand; Uopløseligt i alkohol, ethanol.
IUPAC navn dinatriumhydrogenphosphat
Formel vægt 141.96
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS