Få mere at vide
Dibasisk natriumphosphat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11444652 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444652 100 g -
11454652 500 g 500g
11474652 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11444652 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02191440.1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Udbredt i molekylærbiologi, analytisk kemi, biokemi og kromatografi. Dibasisk natriumphosphat, MP Biomedicals er et reagens med meget høj bufferkapacitet, ofte brugt sammen med natriumfosfat, monobasisk i præparatet
Sodium Phosphate Dibasic anvendes i mange applikationer, herunder rensning af antistoffer, som et reagens og buffer i analytisk kemi og til fremstilling af biologiske buffere. Bruges også som sekvestreringsmiddel, emulgator og buffer i fødevarer; som bejdsemiddel ved farvning; til vægtning af silke; i garvning; ved fremstilling af emaljer, keramik, rengøringsmidler og kedelblandinger; som brandsikringsmiddel ved lodning og slaglodning i stedet for borax; som en kathartisk; og som afføringsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water, but more soluble in hot water; insoluble in alcohol, ethanol.
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat
Formel vægt 141.96
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.