Få mere at vide
Dibasisk natriumphosphat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11495276 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11495276 1 kg
11410036 100 g
11440246 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495276 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219980201
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Meget hygroskopisk og vandopløselig. Natriumfosfat dibasisk MP Biomedicals er et natriumsalt af fosforsyre. Dette hvide pulver er en vigtig komponent i en løbende buffer til denaturerende gelelektroforese.
Natriumfosfat dibasisk anhydr
  • Bruges til fremstilling af fosfatbuffer, som igen anvendes i X-gal farvning
  • Inducerer glomerulær forkalkning samt andet nefrotisk syndrom hos Sprague-Dawley rotter
Chemical Identifiers
CAS 7558-79-4
Molekylær formel HNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 141.96
MDL nummer MFCD00003496
InChI nøgle BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMIL [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifications
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand; uopløseligt i alkohol
IUPAC navn dinatriumhydrogenphosphat
Formel vægt 141.98
Procent renhed 98,0 til 100,5 %
Grad USP