Få mere at vide
Natriumfosfatdibasisk, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate dibasic |
| CAS | 7558-79-4 |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | HNa2O4P |
| Lineær formel | Na2HPO4 |
| MDL nummer | MFCD00003496 |
| FN nummer | UN3077 |
| Synonym | disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt |
| InChI nøgle | BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L |
| Vis mere |