Få mere at vide
Natriumfosfat dibasisk heptahydrat, TRC
Artikelnummer. 30422491
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30422491 500 g
1 options
Artikelnummer. 30422491 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS667035500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate
CAS 7782-85-6
Mængde 500 g
Molekylær formel HNa2O4P • 7(H2O)
Synonym Disodium Hydrogen Phosphate Heptahydrate, Disodium Orthophosphate Heptahydrate, Disodium Phosphate Heptahydrate, Sodium Monohydrogen Phosphate Heptahydrate, Sodium Phosphate (Na2HPO4) Heptahydrate
InChI formel InChI=1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O=P([O-])([O-])O.[Na+].[Na+]
IUPAC navn disodium; hydrogenfosfat; heptahydrat
Molekylvægt (g/mol) 141.9671802
Formel vægt 268.0147