Få mere at vide
Natriumfosfat dibasisk heptahydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate |
| CAS | 7782-85-6 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | HNa2O4P • 7(H2O) |
| Synonym | Disodium Hydrogen Phosphate Heptahydrate, Disodium Orthophosphate Heptahydrate, Disodium Phosphate Heptahydrate, Sodium Monohydrogen Phosphate Heptahydrate, Sodium Phosphate (Na2HPO4) Heptahydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2 |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.O.O=P([O-])([O-])O.[Na+].[Na+] |
| IUPAC navn | disodium; hydrogenfosfat; heptahydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.9671802 |
| Formel vægt | 268.0147 |