Få mere at vide
Natriumfosfat dibasisk heptahydrat, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate dibasic heptahydrate |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | Na2HPO4 · 7H2O |
| Formel vægt | 268,07 g/mol |
| Procent renhed | 98 til 102% |
| Grad | ACS |
| Tæthed | 1,68 g/ml ved 25 °C; Dampdensitet: 4,9 (vs luft) |