Få mere at vide
Natriumphosphat dibasisk heptahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15618140
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
Pakke med 4
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15618140 500 g 500g
15678130 100 g 100g
15688130 1 kg 1kg
15698130 2.5 kg 2.5kg
15628140 6 x 500 g Pakke med 6
15608140 4 x 2.5 kg Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15618140 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. S9390500G
Request Bulk or Custom Format
ACS-reagens, 98,0-102,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-85-6
Molekylær formel H15Na2O11P
Molekylvægt (g/mol) 268.06
MDL nummer MFCD00149180
InChI nøgle LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC navn dinatriumphosphorsyreheptahydrat
SMIL O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate dibasic heptahydrate
Mængde 500 g
Lineær formel Na2HPO4 · 7H2O
Formel vægt 268.07g/mol
Procent renhed 98 to 102%
Tæthed 1.68g/mL at 25°C; Vapor Density: 4.9 (vs air)