Få mere at vide
Natriumphosphat, dibasisk heptahydrat, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904291 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
Artikelnummer. 11904291
Brand: Thermo Scientific Acros 206510025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-85-6
Molekylær formel H15Na2O11P
Molekylvægt (g/mol) 268.06
MDL nummer MFCD00149180
InChI nøgle LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC navn dinatriumphosphorsyreheptahydrat
SMIL O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Smeltepunkt 48.0°C
Navn note p.a.
Farve Hvid
pH 9.0 to 9.3 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel Na2HPO4·7H2O
Merck Index 15,8789
Opløselighedsinformation Solubility in water: 154g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vægt 268.07
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Tæthed 1.67