Få mere at vide
Natriumfosfat, dibasisk heptahydrat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10420101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10420101 500 g Plastflaske 500g
10783445 250 g Plastflaske 250g
11904291 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10420101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206515000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00 DKK
    354.65 DKK / 500g
    Spare 51.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-85-6
Molekylær formel H15Na2O11P
Molekylvægt (g/mol) 268.06
MDL nummer MFCD00149180
InChI nøgle LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC navn dinatriumphosphorsyreheptahydrat
SMIL O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Smeltepunkt 48,0 °C
Navn note P.A.
Farve Hvid
pH 9,0 til 9,3 (5% sol ved 20 °C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99+%
Tæthed 1.67
Lineær formel Na2HPO4·7H2O
Merck Index 15,8789
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 154 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
Formel vægt 268.07
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser