Få mere at vide
Sodium phosphate, dibasic heptahydrate, 98+%, ACS reagent
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate, dibasic heptahydrate |
| Smeltepunkt | 48.0°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C) |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Lineær formel | Na2HPO4·7H2O |
| Merck Index | 15, 8789 |
| Formel vægt | 268.07 |
| Vis mere |