Få mere at vide
Natriumfosfat, dibasisk heptahydrat, 98+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10036020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10036020 500 g Plastflaske 500g
10297073 1 kg Plastflaske 1kg
10175503 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10036020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424385000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00 DKK
    354.65 DKK / 500g
    Spare 51.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-85-6
Molekylær formel H15Na2O11P
Molekylvægt (g/mol) 268.06
MDL nummer MFCD00149180
InChI nøgle LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC navn dinatriumphosphorsyreheptahydrat
SMIL O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Smeltepunkt 48,0 °C
Farve Hvid
pH 8,7 til 9,3 (5% sol ved 25 °C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98+%
Lineær formel Na2HPO4·7H2O
Merck Index 15, 8789
Formel vægt 268.07
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Oplysninger om nedbrydning >48 °C
Tæthed 1.67