Få mere at vide
Melford Natriumphosphat dibasisk heptahydrat
Artikelnummer. 30018790
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018790 5 kg
30018789 500 g
30018788 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018790 Leverandør Melford Leverandørnr. S231755000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Natriumphosphat dibasisk heptahydrat, også kendt som dinatriumhydrogenphosphatheptahydrat, er en kemisk forbindelse med betydelige anvendelser på life science-markedet.
Det er en hydreret form af dibasisk natriumphosphat, hvilket betyder, at den indeholder syv vandmolekyler pr. molekyle af forbindelsen.
Natriumphosphat dibasisk heptahydrat bruges primært som et buffermiddel og som en kilde til fosfationer. Buffere hjælper med at opretholde en stabil pH i biologiske og biokemiske processer, hvilket sikrer optimale betingelser for enzymatiske reaktioner, cellekultur og andre molekylærbiologiske teknikker.
Det er også almindeligt anvendt i laboratoriemiljøer til fremstilling af bufferopløsninger med specifikke pH-områder og bufferkapacitet. Det er især nyttigt i applikationer, hvor et højere pH-område er påkrævet, da det har en bufferkapacitet i det alkaliske pH-område
Desuden bruges forbindelsen i forskellige biologiske og biokemiske assays, proteinoprensningsprocesser og formulering af diagnostiske kits og farmaceutiske produkter. Det tjener som en kilde til fosfationer, som er essentielle for adskillige biologiske processer såsom DNA- og RNA-syntese, energimetabolisme og signaltransduktion.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate
CAS 7782-85-6
Mængde 5 kg
Molekylær formel Na2HPO4-7H2O