Få mere at vide
Natriumfosfat dibasisk dodecahydrat, Puriss. p.a., krystalliseret, ≥99,0% (T), Solstice
Artikelnummer. 16665913
Skift visning
10 kg
Artikelnummer.
16665913 10 kg
1 options
Artikelnummer. 16665913 Leverandør Fluka Leverandørnr. 7165010KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4210.00 DKK
    3731.53 DKK / 10kg
    Spare 478.47 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
Smeltepunkt 34 °C
CAS 10039-32-4
Farve Farveløs
CAS Max % 1
pH 9 til 9.3
Mængde 10 kg
Molekylær formel H25Na2O16P
Lineær formel Na2HPO4 · 12H2O
Synonym sec-Sodium phosphate; Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate; Disodium phosphate; di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate
InChI nøgle DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC navn dinatriumdodecahydrat hydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 358.14
Grad ACS
Tæthed 1,52 g/cm3 (20 °C)