Få mere at vide
Natriumfosfat dibasisk dodecahydrat, ≥99% (T), Solstice
Artikelnummer. 15636810
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15636810 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15636810 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 716501KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 DKK
    413.32 DKK / 1kg
    Spare 53.68 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Puriss. pa, krystalliseret,≥ 99,0 % (T)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
CAS 10039-32-4
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 1 kg
Molekylær formel H25Na2O16P
Lineær formel Na2HPO4 · 12H2O
MDL nummer MFCD00149181
Synonym disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
InChI nøgle DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat;dodecahydrat
Molekylvægt (g/mol) 358.137
PubChem CID 61456
Formel vægt 358,14 g/mol
Procent renhed ≥99% (T)