Få mere at vide
Natriumphosphat, dibasisk dodecahydrat, 99%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813653 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. 12695147
Brand: Thermo Scientific Acros 448160010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10039-32-4 | HNa2O412H2O | 358.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10039-32-4
Molekylær formel HNa2O412H2O
Molekylvægt (g/mol) 358.13
InChI nøgle DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
Smeltepunkt 35.0°C
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel Na2HPO4·12H2O
Merck Index 15,8789
Opløselighedsinformation Solubility in water: 218g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formel vægt 358.13
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske