Få mere at vide
Natriumfosfat, dibasisk dodecahydrat, 99%, ekstra rent
Artikelnummer. 12695147 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12695147 1 kg Plastflaske -
12605157 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12695147 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448160010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00 DKK
    362.65 DKK / 1kg
    Spare 53.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10039-32-4 | HNa2O4P·12H2O | 358,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10039-32-4
Molekylær formel HNa2O4P·12H2O
Molekylvægt (g/mol) 358.13
InChI nøgle DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
Smeltepunkt 35,0 °C
Fysisk form Crystals
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel Na2HPO4·12H2O
Merck Index 15,8789
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 218 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
Formel vægt 358.13
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske