Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, dibasisk dodecahydrat, 99%, til biokemi
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate |
| Smeltepunkt | 35,0 °C |
| CAS | 10039-32-4 |
| Fysisk form | Crystals |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Molekylær formel | HNa2O4P·12H2O |
| Lineær formel | Na2HPO4·12H2O |
| Merck Index | 15,8789 |
| Synonym | disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12 |
| Mehr anzeigen |