Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, dibasisk dodecahydrat, 99%, til biokemi
Artikelnummer. 13515020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13515020 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 13515020 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 447255000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.03 DKK
    309.65 DKK / 500g
    Spare 34.38 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10039-32-4 ∣ HNa2O4P·12H2O ∣ 358.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
Smeltepunkt 35,0 °C
CAS 10039-32-4
Fysisk form Crystals
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel HNa2O4P·12H2O
Lineær formel Na2HPO4·12H2O
Merck Index 15,8789
Synonym disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
Opløselighedsinformation Klar, farveløs
InChI nøgle DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat;dodecahydrat
Molekylvægt (g/mol) 358.13
PubChem CID 61456
Formel vægt 358.13
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk
Emballage Plastflaske