Få mere at vide
Natriumfosfat, dibasiskdodecahydrat, 98,5 %, til analyse
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate |
| Smeltepunkt | 35,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 9 til 9,4 (5 % vandig opløsning) |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 98.5% |
| Lineær formel | Na2HPO4·12H2O |
| Merck Index | 15, 8789 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 218 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol |
| Show More |