Få mere at vide
Natriumfosfat, dibasiskdodecahydrat, 98,5 %, til analyse
Artikelnummer. 10165263 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10165263 10 kg Plast tromle 10kg
10227740 1 kg Plastflaske 1kg
10023350 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10165263 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271060100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00 DKK
    1589.58 DKK / 10kg
    Spare 110.42 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10039-32-4 | HNa2O4P·12H2O | 358,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10039-32-4
Molekylær formel HNa2O4P·12H2O
Molekylvægt (g/mol) 358.13
MDL nummer MFCD00149181
InChI nøgle DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
Smeltepunkt 35,0 °C
Farve Hvid
pH 9 til 9,4 (5 % vandig opløsning)
Fysisk form Krystaller
Mængde 10 kg
Emballage Plast tromle
Analyseprocentområde 98.5%
Lineær formel Na2HPO4·12H2O
Merck Index 15, 8789
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 218 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
Formel vægt 358.13
Procent renhed 98.5%
Grad Analyser