Få mere at vide
Natriumfosfat dibasisk dodecahydrat, opfylder analytiske specifikationer for BP, Ph. Eur., E339, 98,5-101% (kalkulation til det tørrede stof), Solstice
Artikelnummer. 15660750
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15660750 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15620750 1 kg 1kg
15630750 2.5 kg 2.5kg
15650750 6 x 1 kg Pakke med 6
15640750 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15660750 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 042736X2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4975.00 DKK
    4411.73 DKK / Pakke med 6
    Spare 563.27 DKK
    11% Slukket
opfylder analytiske specifikationer for BP, European Pharmacopoeia, E339, 98,5-101% (beregnet til det tørrede stof)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10039-32-4
Molekylær formel H25Na2O16P
Molekylvægt (g/mol) 358.137
MDL nummer MFCD00149181
InChI nøgle DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate
Navn note Opfylder den analytiske specifikation for Ph.Eur.BP
Fysisk form Crystals
Mængde 6 x 2.5 kg
Lineær formel Na2HPO4 · 12H2O
Formel vægt 358.14
Procent renhed 98,5 til 101% (kalk til det tørrede stof)
Grad Reagent