Få mere at vide
Natriumphosphat dibasisk dodecahydrat, opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. Eur., E339, 98,5-101% (beregnet til det tørrede stof), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15630750 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
Pakke med 6
Artikelnummer. 15630750
Brand: Honeywell-Fluka 042732.5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
opfylder analytiske specifikationer for BP, European Pharmacopoeia, E339, 98,5-101% (beregnet til det tørrede stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10039-32-4
Molekylær formel H25Na2O16P
Molekylvægt (g/mol) 358.137
MDL nummer MFCD00149181
InChI nøgle DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC navn dinatrium;hydrogenphosphat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate
Navn note Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Mængde 2.5 kg
Lineær formel Na2HPO4 · 12H2O
Formel vægt 358.14g/mol
Procent renhed 98.5 to 101% (calc. to the dried substance)