Få mere at vide
Natriumfosfat dibasiskhydrat, TRC
Artikelnummer. 30137460
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137460 5 g
17994445 1 g
17984715 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137460 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2245005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10028-24-7
Molekylær formel Na2HPO4 . 2 (H2O)
Molekylvægt (g/mol) 177.99
Synonym Disodium Hydrogen Phosphate Dihydrate, Disodium Monohydrogen Phosphate Dihydrate, Disodium Orthophosphate Dihydrate, Disodium Phosphate Dihydrate, Sodium Phosphate (Na2HPO4) Dihydrate;
IUPAC navn disodium; hydrogenfosfat; dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OP(=O)([O-])[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Formel vægt 177.9619